3-Fluorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Fluorophenyl)methanamine
B23527.06
B23527.09
B23527.14
B23527.06EA
72.7
EUR
B23527.06
B23527.09
B23527.14
3-Fluorobencilamina 97%
3-Fluorobencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 100-82-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Amine-like
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1446928
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008113
Formula:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Pto. Ebullición: 186 °C Densidad: 1.097 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008113 Núm. CAS: 100-82-3 EINECS: 202-891-3 UN: 2735 ADR: 8 III |