4-Fluorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)methanamine
171950250 171951000
ACRO171950250EA 66.6 EUR
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobencilamina 97%
4-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 183…185 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.09 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008120
Núm. CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %