4-Fluorobencilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 140-75-0
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Amine-like
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 636501
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008120
Formula:
C₇H₈FN Pto. Ebullición: 182…183 °C Densidad: 1,095 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008120 Núm. CAS: 140-75-0 EINECS: 205-430-4 UN: 2735 ADR: 8,III |