α-α-α-Trifluoro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Formula:
C₇H₆F₃N Pto. Ebullición: 67…68 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: –35…–33 °C Densidad: 1,295 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007718 Núm. CAS: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |