2-Fluoro-p-toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoro-4-metilanilina
A16591.06
A16591.14
A16591.06EA
59
EUR
A16591.06
A16591.14
2-Fluoro-p-toluidina ≥99%
2-Fluoro-p-toluidina
Purity: 99%
CAS No.: 452-80-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 70-71°/7mm
Beilstein Reference: 2637578
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040975
Formula:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Pto. Ebullición: 70…71 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 3 Densidad: 1.108 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040975 Núm. CAS: 452-80-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |