2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α,6-Tetrafluoro-m-toluidina
A17556.03 A17556.06 A17556.14
A17556.03EA 26.5 EUR
A17556.03 A17556.06 A17556.14
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina
Purity: 97% CAS No.: 535-52-4 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Characteristic Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1950800 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007653
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C
Densidad: 1,378
Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007653
Núm. CAS: 535-52-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III