6-Fluoro-m-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoro-5-metilanilina
L13411.06
L13411.14
L13411.06EA
25.4
EUR
L13411.06
L13411.14
6-Fluoro-m-toluidina ≥98%
6-Fluoro-m-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 452-84-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-86°/11mm
Beilstein Reference: 2715995
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007654
Formula:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Pto. Ebullición: 80…86 °C (11 mmHg) Densidad: 1,109 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007654 Núm. CAS: 452-84-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |