α-α-α-Trifluoro-m-toluidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 27.6 EUR
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina 98%
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 187…193 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,303 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007797
Núm. CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %