α-α-α-Trifluoro-m-toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Aminobenzotrifluoruro
A15910.0E A15910.22 A15910.36
A15910.0EEA 342 EUR
A15910.0E A15910.22 A15910.36
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina ≥99%
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina
Purity: 99% CAS No.: 98-16-8 Molecular Formula: C7H6F3N Formula Weight: 161.13 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Recognizable Melting Point: 5-6° Boiling Point: 187-189° Beilstein Reference: 387672 UN No.: 2948 MDL No.: MFCD00007797
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 187…189 °C
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,295
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007797
Núm. CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II