3-Fluoro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluoro-2-metilanilina
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
29.4
EUR
B22764.06
B22764.14
3-Fluoro-o-toluidina ≥98%
3-Fluoro-o-toluidina
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formula:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Pto. Ebullición: 205 °C Pto. de fusión: 7 °C Densidad: 1,099 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007760 Núm. CAS: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |