3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24411.03
B24411.06
B24411.03EA
34.2
EUR
B24411.03
B24411.06
3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina
Purity: 97%
CAS No.: 69411-68-3
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Melting Point: 54-58°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00190120
Formula:
C₇H₅F₄N Pto. de fusión: 54…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190120 Núm. CAS: 69411-68-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |