5-Fluoro-o-toluidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-metilanilina
119460250 119461000
ACRO119460250EA 128 EUR
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluoro-o-toluidina 99%
5-Fluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 38…40 °C
Densidad: 1.13
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007764
Núm. CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %