5-Fluoro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Fluoro-2-metilanilina
B25381.09
B25381.18
B25381.09EA
31.8
EUR
B25381.09
B25381.18
5-Fluoro-o-toluidina ≥98%
5-Fluoro-o-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 367-29-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5380
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 98-100°/15mm
Beilstein Reference: 2637584
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007764
Formula:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 35…38 °C Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007764 Núm. CAS: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |