α-α-α-Trifluoro-p-toluidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Aminobenzotrifluoruro
208910100 208910500
ACRO208910100EA 70.8 EUR
ACRO208910100 ACRO208910500
α-α-α-Trifluoro-p-toluidina 99%
α-α-α-Trifluoro-p-toluidina
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 83 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 5…8 °C
Densidad: 1,296 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064396
Núm. CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %