4-Fluoro-o-toluidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-2-metilanilina
A11609.06 A11609.14
A11609.06EA 38.7 EUR
A11609.06 A11609.14
4-Fluoro-o-toluidina ≥97%
4-Fluoro-o-toluidina
Purity: 97% CAS No.: 452-71-1 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Boiling Point: 90-92°/16mm Beilstein Reference: 1931798 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007832
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 14
Densidad: 1.124
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007832
Núm. CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III