4-Fluoro-m-toluidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-3-metilanilina
A15482.06
A15482.14
A15482.06EA
60.8
EUR
A15482.06
A15482.14
4-Fluoro-m-toluidina ≥97%
4-Fluoro-m-toluidina
Purity: 97%
CAS No.: 452-69-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 85-86°/9mm
Beilstein Reference: 2935561
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025294
Formula:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Pto. Ebullición: 85…86 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: 32…36 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025294 Núm. CAS: 452-69-7 EINECS: 207-207-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |