2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14413.09
A14413.18
A14413.30
A14413.09EA
46.3
EUR
A14413.09
A14413.18
A14413.30
2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina ≥98%
2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 400-98-6
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 105-109°
Beilstein Reference: 650808
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007155
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 105…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007155 Núm. CAS: 400-98-6 EINECS: 206-926-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |