4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
L00977.06 L00977.14
L00977.06EA 27.4 EUR
L00977.06 L00977.14
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina ≥98%
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina
Purity: 98% CAS No.: 121-01-7 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 2121347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007365
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Pto. de fusión: 90…93 °C
Densidad: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007365
Núm. CAS: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III