4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13798.03
A13798.06
A13798.03EA
36.1
EUR
A13798.03
A13798.06
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina ≥98%
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 393-11-3
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2650702
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014717
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 125…128 °C Densidad: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014717 Núm. CAS: 393-11-3 EINECS: 206-884-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |