4-(Trifluorometoxi)bencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
297700010 297700050
ACRO297700010EA 49.1 EUR
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluorometoxi)bencilamina 97%
4-(Trifluorometoxi)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃NO
Pto. Ebullición: 57…60 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Número MDL: MFCD00061237
Núm. CAS: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %