5-Fluoro-2-metilanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25629.03
B25629.06
B25629.03EA
23
EUR
B25629.03
B25629.06
5-Fluoro-2-metilanísol ≥98%
5-Fluoro-2-metilanísol
Purity: 98%
CAS No.: 95729-22-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Refractive Index: 1.4940
Formula:
C₈H₉FO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673008 Núm. CAS: 95729-22-9 |