Alcohol 3-(difluorometoxi)bencílico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03 H50345.06
H50345.03EA 189 EUR
H50345.03 H50345.06
Alcohol 3-(difluorometoxi)bencílico
Alcohol 3-(difluorometoxi)bencílico
CAS No.: 125903-81-3 Molecular Formula: C8H8F2O2 Formula Weight: 174.15 MDL No.: MFCD00236227
Formula: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236227
Núm. CAS: 125903-81-3