Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
A12119.06
A12119.14
A12119.06EA
49.2
EUR
A12119.06
A12119.14
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico ≥98%
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 440-60-8
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2052669
MDL No.: MFCD00004602
Formula:
C₇H₃F₅O MW: 198,09 g/mol Pto. Ebullición: 182 °C Pto. de fusión: 32…36 °C Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004602 Núm. CAS: 440-60-8 EINECS: 207-126-7 |