Alcohol 2,3,5,6-tetrafluorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25162.06
B25162.14
B25162.06EA
40.7
EUR
B25162.06
B25162.14
Alcohol 2,3,5,6-tetrafluorobencílico ≥98%
Alcohol 2,3,5,6-tetrafluorobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 4084-38-2
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Odour: Recognizable
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00792428
Formula:
C₇H₄F₄O Pto. Ebullición: 220…225 °C Pto. de fusión: 34…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792428 Núm. CAS: 4084-38-2 EINECS: 443-840-7 |