6-Fluoro-m-cresol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20275.03
B20275.06
B20275.03EA
37
EUR
B20275.03
B20275.06
6-Fluoro-m-cresol ≥97%
6-Fluoro-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 63762-79-8
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 2433017
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00190101
Formula:
C₇H₇FO Pto. Ebullición: 172…174 °C Densidad: 1,155 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190101 Núm. CAS: 63762-79-8 UN: 3265 ADR: 8,III |