Alcohol 3-fluorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(3-Fluorophenyl)methanol
A12509.09
A12509.14
A12509.18
A12509.09EA
39.1
EUR
A12509.09
A12509.14
A12509.18
Alcohol 3-fluorobencílico ≥98%
Alcohol 3-fluorobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 456-47-3
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2242511
MDL No.: MFCD00004631
Formula:
C₇H₇FO MW: 126,13 g/mol Pto. Ebullición: 201 °C Densidad: 1,166 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004631 Núm. CAS: 456-47-3 EINECS: 207-265-3 |