α-α-α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
A14231.03
A14231.06
A14231.14
A14231.03EA
52.5
EUR
A14231.03
A14231.06
A14231.14
α-α-α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
α-α-α-Trifluoro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 444-30-4
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1867917
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002222
Formula:
C₇H₅F₃O Pto. Ebullición: 147…148 °C Pto. de fusión: 45…46 °C Densidad: >1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002222 Núm. CAS: 444-30-4 EINECS: 207-148-7 UN: 3261 ADR: 8,III |