α-α-α-Trifluoro-m-cresol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
168470250 168471000
ACRO168470250EA 29.1 EUR
ACRO168470250 ACRO168471000
α-α-α-Trifluoro-m-cresol 98+%
α-α-α-Trifluoro-m-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 178 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –1,8 °C
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002299
Núm. CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %