α-α-α-Trifluoro-m-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 98-17-9
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Phenol-like
Melting Point: -2°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2045663
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002299
Formula:
C₇H₅F₃O Pto. Ebullición: 177…178 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 1,336 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002299 Núm. CAS: 98-17-9 EINECS: 202-645-5 UN: 3265 ADR: 8,III |