α-α-α-Trifluoro-p-cresol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
176440010 176440050 176440250
ACRO176440010EA 34.7 EUR
ACRO176440010 ACRO176440050 ACRO176440250
α-α-α-Trifluoro-p-cresol 98%
α-α-α-Trifluoro-p-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 71,5…72 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 40…46 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002363
Núm. CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥97.5 %