α-α-α-Trifluoro-p-cresol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 65.6 EUR
8.41244.0001 8.41244.0005
α-α-α-Trifluoro-p-cresol para síntesis, Sigma-Aldrich®
α-α-α-Trifluoro-p-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 45…47 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002363
Núm. CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C