3-(Trifluorometil)tiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L07191.03
L07191.06
L07191.03EA
39.6
EUR
L07191.03
L07191.06
3-(Trifluorometil)tiofenol ≥97%
3-(Trifluorometil)tiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 937-00-8
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1943114
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041142
Formula:
C₇H₅F₃S Pto. Ebullición: 71…72 °C (20 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041142 Núm. CAS: 937-00-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |