4-(Trifluorometil)tiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Trifluorometil)bencenotiol
A12725.03
A12725.06
A12725.03EA
69.1
EUR
A12725.03
A12725.06
4-(Trifluorometil)tiofenol ≥97%
4-(Trifluorometil)tiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 825-83-2
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4920
Odour: Stench
Boiling Point: 66-68°/15mm
Beilstein Reference: 2045665
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042320
Formula:
C₇H₅F₃S MW: 178.18 g/mol Pto. Ebullición: 66…68 °C (15 mmHg) Densidad: 1.300 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042320 Núm. CAS: 825-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |