Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A14108.03 A14108.06 A14108.14 A14108.22
A14108.03EA 27.3 EUR
A14108.03 A14108.06 A14108.14 A14108.22
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 776-04-5 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 133-135°/14mm Beilstein Reference: 2651854 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051696
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Pto. Ebullición: 133…135 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1,585
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051696
Núm. CAS: 776-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II