Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A12907.14 A12907.03 A12907.06
A12907.14EA 311 EUR
A12907.14 A12907.03 A12907.06
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Purity: 98% CAS No.: 2991-42-6 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 2113604 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042422
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 118…120 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 28…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042422
Núm. CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II