1-Fenil-2-iodoetano 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Phenylethyl iodide, (2-Iodoethyl)benzene
Estabilización: Stabilised with copper
305250050 305250250
ACRO305250050EA 95.6 EUR
ACRO305250050 ACRO305250250
1-Fenil-2-iodoetano 97% estabilizado
1-Fenil-2-iodoetano
Formula: C₆H₅CH₂CH₂I
MW: 232.06 g/mol
Pto. Ebullición: 122…123 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1.6 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00039408
Núm. CAS: 17376-04-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6030 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper