1-terc-Butil-4-iodobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L11603.03 L11603.06
L11603.03EA 55.4 EUR
L11603.03 L11603.06
1-terc-Butil-4-iodobenceno ≥97%
1-terc-Butil-4-iodobenceno
Purity: 97% CAS No.: 35779-04-5 Molecular Formula: C10H13I Formula Weight: 260.12 Flash Point: 106°(223°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 1931810 MDL No.: MFCD00052339
Formula: C₁₀H₁₃I
Pto. Ebullición: 243 °C
Densidad: 1,468
Pto. de inflamación: 106 °C (223 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052339
Núm. CAS: 35779-04-5