1-Etil-4-yodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Ethyliodobenzene
A14138.09
A14138.18
A14138.09EA
41.3
EUR
A14138.09
A14138.18
1-Etil-4-yodobenceno ≥98%
1-Etil-4-yodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 25309-64-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Mild
Melting Point: -17°
Boiling Point: 112-113°/20mm
Beilstein Reference: 2076973
MDL No.: MFCD00060663
Formula:
C₈H₉I MW: 232.06 g/mol Pto. Ebullición: 112…113 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: –17 °C Densidad: 1.600 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060663 Núm. CAS: 25309-64-2 |