(2-Iodofenil)acetonitrilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 30.9 EUR
L12767.03 L12767.06
(2-Iodofenil)acetonitrilo 96%
(2-Iodofenil)acetonitrilo
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Formula: C₈H₆IN
Pto. Ebullición: 139…140 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,750
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040888
Núm. CAS: 40400-15-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III