(4-Iodofenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 73.9 EUR
L15119.03 L15119.06
(4-Iodofenil)acetonitrilo ≥97%
(4-Iodofenil)acetonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Formula: C₈H₆IN
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060306
Núm. CAS: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III