2'-Iodoacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Iodofenil)etan-1-ona
B25345.03
B25345.06
B25345.03EA
36.8
EUR
B25345.03
B25345.06
2'-Iodoacetofenona ≥98%
2'-Iodoacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-70-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 139-140°/12mm
Beilstein Reference: 2325078
MDL No.: MFCD00094998
Formula:
C₈H₇IO Pto. Ebullición: 139…140 °C (12 mmHg) Densidad: 1,746 Pto. de inflamación: 103 °C (218 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00094998 Núm. CAS: 2142-70-3 |