4'-Iodoacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Iodofenil)etan-1-ona
278890250 278890050
ACRO278890250EA 135 EUR
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodoacetofenona 98%
4'-Iodoacetofenona
Formula: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Pto. Ebullición: 145 - 150 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 82…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045320
Núm. CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %