4'-Iodoacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Iodofenil)etan-1-ona
A16794.06
A16794.14
A16794.22
A16794.06EA
38.9
EUR
A16794.06
A16794.14
A16794.22
4'-Iodoacetofenona ≥98%
4'-Iodoacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 13329-40-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1857412
Formula:
C₈H₇IO MW: 246,05 g/mol Pto. Ebullición: 145…150 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045320 Núm. CAS: 13329-40-3 EINECS: 236-372-8 |