Ácido 2-iodo-m-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19876.03
L19876.06
L19876.03EA
78.9
EUR
L19876.03
L19876.06
Ácido 2-iodo-m-toluico ≥98%
Ácido 2-iodo-m-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Formula:
C₈H₇IO₂ Pto. de fusión: 150…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079764 Núm. CAS: 108078-14-4 |