4-Iodo-2-nitrotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18607.06
A18607.14
A18607.06EA
95.6
EUR
A18607.06
A18607.14
4-Iodo-2-nitrotolueno ≥97%
4-Iodo-2-nitrotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 41252-97-5
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00051090
Formula:
C₇H₆INO₂ MW: 263.03 g/mol Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051090 Núm. CAS: 41252-97-5 EINECS: 255-279-3 |