Alcohol 2-iodobencílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
179700100 179700500
ACRO179700100EA 66 EUR
ACRO179700100 ACRO179700500
Alcohol 2-iodobencílico 99%
Alcohol 2-iodobencílico
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 145 °C (10 -rr)
Pto. de fusión: 88…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004610
Núm. CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %