Alcohol 2-iodobencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L15126.06
L15126.14
L15126.06EA
40.7
EUR
L15126.06
L15126.14
Alcohol 2-iodobencílico ≥99%
Alcohol 2-iodobencílico
Purity: 99%
CAS No.: 5159-41-1
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 2079487
Formula:
C₇H₇IO MW: 234,04 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004610 Núm. CAS: 5159-41-1 EINECS: 225-933-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)