Alcohol 4-iodobencílico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Iodophenyl)methanol
L19278.03
L19278.06
L19278.03EA
45.5
EUR
L19278.03
L19278.06
Alcohol 4-iodobencílico ≥97%
Alcohol 4-iodobencílico
Purity: 97%
CAS No.: 18282-51-4
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 1931621
Formula:
C₇H₇IO MW: 234,04 g/mol Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01732720 Núm. CAS: 18282-51-4 |