Bencil(dimetil)amina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
A12191.0J A12191.AK A12191.AU
A12191.0JEA 365 EUR
A12191.0J A12191.AK A12191.AU
Bencil(dimetil)amina ≥98%
Bencil(dimetil)amina
Purity: 98+% CAS No.: 103-83-3 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5010 Melting Point: -75° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 1099620 UN No.: 2619 MDL No.: MFCD00008329
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 183…184 °C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0.900
Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008329
Núm. CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM