N,N-Dimetil-m-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 121-72-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: -15°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1422766
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008305
Formula:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Pto. Ebullición: 212…215 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 0,932 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008305 Núm. CAS: 121-72-2 EINECS: 204-495-6 UN: 1708 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...